Key Documents
1.00565
Supelco
ortho-Phosphoric acid
99%, cryst. for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Acide orthophosphorique
About This Item
Formule linéaire :
H3PO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.00
Numéro Beilstein :
1921286
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Numéro de classement CE :
231-633-2
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Acide phosphorique, cryst. for analysis EMSURE®
Densité de vapeur
3.4 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥99% (acidimetric)
Forme
solid
Puissance
2740 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Concentration
85% phosphoric acid
Impuretés
≤20 ppm Substances reducing potassium permanganate (as O)
≤20 ppm Volatile acids (as CH3COOH)
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
158 °C (lit.)
Pf
~40 °C (lit.)
Solubilité
750-850 g/L
Densité
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
1.84 g/cm3 at 38 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤2 ppm
fluoride (F-): ≤0.5 ppm
nitrate (NO3-): ≤2 ppm
phosphite, hypophosphite (as H3PO3): ≤500 ppm
Traces de cations
As: ≤1 ppm
Ca: ≤20 ppm
Cd: ≤1 ppm
Co: ≤1 ppm
Cu: ≤1 ppm
Fe: ≤10 ppm
K: ≤5 ppm
Mg: ≤1 ppm
Mn: ≤1 ppm
Na: ≤50 ppm
Ni: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
Sb: ≤1 ppm
Zn: ≤1 ppm
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Clé InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Autres remarques
L′acide phosphorique concentré est composé de H3PO4 à environ 85 % (aqueux).
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99 %
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 2 ppm
Nitrate (NO₃): ≤ 2 ppm
Phosphite and Hypophosphite (as H₃PO₃): ≤ 500 ppm
Fluoride (F): ≤ 0.5 ppm
As (Arsenic): ≤ 1 ppm
Ca (Calcium): ≤ 20 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 1 ppm
Co (Cobalt): ≤ 1 ppm
Cu (Copper): ≤ 1 ppm
Fe (Iron): ≤ 10 ppm
K (Potassium): ≤ 5 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 1 ppm
Mn (Manganese): ≤ 1 ppm
Na (Sodium): ≤ 50 ppm
Ni (Nickel): ≤ 1 ppm
Pb (Lead): ≤ 1 ppm
Sb (Antimony): ≤ 1 ppm
Zn (Zinc): ≤ 1 ppm
Volatile acids (as CH₃COOH): ≤ 20 ppm
Substances reducing potassium permanganate (as O): ≤ 20 ppm
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable