Key Documents
1.00250
SAFC
Phosphoric acid 75%
EMPROVE® EXPERT
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Orthophosphoric acid, o-Phosphoric acid
About This Item
Code UNSPSC :
12352301
Pression de vapeur
2 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
14.7 cSt(25 °C)
Point d'ébullition
135 °C
Pf
-17 °C
Densité
1.58 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
parenterals
Température de stockage
2-8°C
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1