S-061
XLR-11 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
(Snap-N-Spike®)
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(C1=CN(CCCCCF)C2=C1C=CC=C2)C3C(C)(C)C3(C)C
InChI
1S/C21H28FNO/c1-20(2)19(21(20,3)4)18(24)16-14-23(13-9-5-8-12-22)17-11-7-6-10-15(16)17/h6-7,10-11,14,19H,5,8-9,12-13H2,1-4H3
Clé InChI
PXLDPUUMIHVLEC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C