Étalons de cannabis
La caractérisation fiable et exacte de la pureté et de la puissance des produits à base de cannabis repose sur l'utilisation d'étalons de référence de grande pureté. Ces étalons constituent la base de vos résultats analytiques (du développement de méthode et de la validation de l'étalonnage des instruments, aux contrôles qualité et aux contrôles de la conformité des systèmes réalisés au quotidien).
Nous proposons une gamme complète d'étalons analytiques et de matériaux de référence certifiés (MRC) permettant de promouvoir des produits à base de cannabis efficaces et sans danger auprès des patients et des consommateurs. De la préparation des échantillons pour analyse aux colonnes, MRC et solvants de haute pureté, nous pouvons vous fournir des étalons pour l'analyse des terpènes, cannabinoïdes, pesticides, mycotoxines et métaux lourds, pour les tests de détermination de la puissance du cannabis, et plus encore.
Produits
Catégories les plus demandées
Products
Ressources apparentées
- Article: GC Analysis of Terpenes in Cannabis on Equity®-1 After Headspace SPME Using 50/30 μm DVB/CAR/PDMS Fiber
GC Analysis of Terpenes in Cannabis on Equity®-1 after Headspace SPME using 50/30 μm DVB/CAR/PDMS Fiber.
- Article: Analysis of Residual Solvents in Hemp Extract by Headspace SPME-GC/MS
SPME enables rapid, sensitive GC/MS analysis of residual solvents in hemp extract, ensuring accuracy and efficiency.
- Article: LC/MS/MS Analysis of Aflatoxins in Cannabis on Ascentis® Express 2.7µm Phenyl-Hexyl after Cleanup using Supel™ Tox AflaZea SPE
LC/MS/MS analysis of aflatoxins in cannabis on Ascentis® Express 2.7µm phenyl-hexyl after cleanup using Supel™ Tox AflaZea SPE.
- Article: Analysis of 17 Cannabinoids in Hemp and Cannabis
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA.
Étalons de cannabinoïdes
Garantir un profil de cannabinoïdes exact est crucial, que vous fabriquiez un produit de consommation enrichi en CBD ou que vous cultiviez du cannabis médicinal avec des tolérances de puissance strictes. Cerilliant® offre une sélection de MRC de cannabinoïdes à la pointe de l'industrie, associée à l'assurance d'une double accréditation ISO/CEI 17025 et ISO 17034. Cette sélection en constante expansion comprend des phytocannabinoïdes neutres, des métabolites, des cannabinoïdes de synthèse et des étalons internes à marquage isotopique stables.
Étalons de terpènes
Les terpènes sont les principaux constituants aromatiques de la résine et des huiles essentielles de cannabis. Le type et la concentration de ces composés varie en fonction des différents cultivars (souches) de cannabis. Les terpènes peuvent moduler et modifier les effets thérapeutiques et psychoactifs des cannabinoïdes. L'analyse des terpènes est donc essentielle à l'identification des souches de cannabis et à la détermination de leur efficacité médicale. Explorez notre vaste sélection de MRC pour l'analyse de routine des terpènes, comprenant notamment des mélanges prêts à l'emploi.
Étalons de pesticides
L'usage des pesticides est étroitement encadré dans tous les pays ayant légalisé la production de cannabis. Pour se conformer aux organismes de réglementation et garantir la sécurité et l'efficacité des produits à base de cannabis, il est de la plus haute importance de pouvoir effectuer une analyse exacte et reproductible des résidus de pesticides. Faites votre choix parmi notre vaste gamme d'étalons de pesticides pour l'analyse du cannabis, qui saura répondre aux besoins de vos applications.
Étalons d'impuretés élémentaires
Le cannabis a fortement tendance à accumuler dans ses tissus des métaux lourds tels que l'arsenic, le cadmium, le plomb et le mercure. De ce fait, il est parfois utilisé comme outil de bioréhabilitation des sites contaminés. Toutefois, lorsque le cannabis est cultivé pour la consommation humaine, en particulier lorsqu'il est concentré sous forme d'extraits ou d'huiles, il devient vital de déterminer précisément la contamination par des métaux lourds des matières premières et des produits finis.
Explorez notre ligne complète de MRC TraceCERT® et Certipur®, comprenant des mono-composés et des mélanges multi-composés et destinée au développement de méthodes par ICP/AAS, à l'étalonnage et au contrôle qualité. Ces MRC respectent toutes les exigences particulièrement strictes de l'ISO/CEI 17025 et de l'ISO 17034.
Solvants résiduels
Les concentrés et mélanges de cannabis sont souvent extraits à l'aide de solvants organiques. S'il reste du solvant dans l'échantillon, cela peut avoir un effet néfaste sur la qualité et la puissance du produit, et sur la santé humaine. Ces solvants sont difficiles à détecter visuellement, mais peuvent être décelés par des techniques chromatographiques telles que la GC Headspace.
Grâce à une gamme de mélanges de MRC spécifiques au cannabis, et grâce à des étalons pharmaceutiques secondaires traçables jusqu'à la pharmacopée américaine (USP) et conçus d'après la méthode USP <467>, l'analyse des solvants résiduels de votre laboratoire peut reposer sur des fondamentaux solides avec l'intégration d'étalons exacts et reproductibles.
Étalons de toxines fongiques
Du fait de leurs caractéristiques morphologiques uniques, les plants de cannabis à usage médical sont plus sensibles à la contamination fongique que les plants de cannabis cultivés pour d'autres usages. Un plant de cannabis infecté par des champignons peut produire des métabolites fongiques secondaires toxiques, connus sous le nom de mycotoxines. Ces toxines, même en très faibles quantités (de l'ordre du ppb), peuvent représenter une sérieuse menace pour les patients atteints de troubles pulmonaires ou immunodéprimés.
Vous pouvez choisir parmi notre grande variété d'étalons analytiques pour tester en routine toutes les mycotoxines réglementées présentes dans le cannabis. Cette gamme d'étalons comprend des solutions étalons mono-composé et multi-composés, des étalons internes marqués au 13C, des MRC, et des étalons séchés.
MRC pour titrage Karl Fischer
Le titrage Karl Fischer est le nec plus ultra dans la détermination de la teneur en eau. La ligne de solutions de titrage Karl Fischer et de MRC Aquastar® propose un système fiable et pratique de réactifs permettant de déterminer avec exactitude la teneur en eau de vos produits à base de cannabis. Les MRC Aquastar® sont également utilisés lors de vérifications périodiques dans le cadre du contrôle qualité de routine, afin de garantir l'exactitude et d'identifier de manière proactive les problèmes instrumentaux.
Comme pour tous nos MRC, les MRC Aquastar® sont certifiés dans un laboratoire accrédité ISO/CEI 17025 et produits conformément à l'ISO 17034.