Principaux documents
870226P
Avanti
16:0-succinoyl PC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-palmitoyl-2-succinoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H54NO10P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
595.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg
pkg of 1 × 10 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCC(O)=O)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Clé InChI
GEUVQGBCEQLWKK-RUZDIDTESA-N
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870226P-1mg
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870226P-5mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable