880135P
Avanti
DSPE-PEG(2000) Carboxylic Acid
Avanti Research™ - A Croda Brand 880135P, powder
Synonyme(s) :
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[carboxy(polyethylene glycol)-2000] (sodium salt)
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (880135P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (880135P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (880135P-25mg)
pkg of 1 × 50 mg (880135P-50mg)
pkg of 1 × 500 mg (880135P-500mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 880135P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(C/C=C\OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCCOOCC(O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available