870604P
Avanti
oxPAPC
Avanti Research™ - A Croda Brand 870604P, powder
Synonyme(s) :
oxPAPC, Oxidized 1-palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 500 μg (870604P-500ug)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 870604P
Type de lipide
phosphoglycerides
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3