Principaux documents
W339407
Sigma-Aldrich
3-Ethylpyridine
≥98%, FG
Synonyme(s) :
Beta-ethyl pyridine, Beta-lutidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H9N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
107.15
Numéro FEMA:
3394
Beilstein:
106479
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11386
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
14.061
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
tobacco
Qualité:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Source biologique:
synthetic
Agence:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Allergène alimentaire:
no known allergens
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.502 (lit.)
pb
163-166 °C (lit.)
Densité
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
tobacco
Chaîne SMILES 
CCc1cccnc1
InChI
1S/C7H9N/c1-2-7-4-3-5-8-6-7/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
MFEIKQPHQINPRI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Ethylpyridine is one of the key aroma components of cigar[1] and cigarette smoke.[2] It is also found in eggs[3], meat and meat products.[4][5][6]
Actions biochimiques/physiologiques
Taste at 5 ppm
Autres remarques
Natural occurrence: Coffee, cooked chicken, dried bonito, krill, tea and Virginia tobacco.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Volatile compounds formed from cooked whole egg, egg yolk, and egg white.
Umano K, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 38(2), 461-464 (1990)
Isolation and identification of volatile compounds from fried chicken.
Tang J, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 31(6), 1287-1292 (1983)
The flavour of poultry meat.
Shi H & Ho CT
Flavor of Meat and Meat Products., 52-70 (1994)
The volatile bases of cigar smoke.
Osman S & Barson J.
Phytochemistry, 3(5), 587-590 (1964)
Pyridines in foods
Maga JA.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 29(5), 895-898 (1981)