Key Documents
W363405
Sigma-Aldrich
4,5-Diméthyl-3-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one
≥97%, FG
Synonyme(s) :
Furanone à l’odeur de caramel, Caramel furanone, Lactone de sucre, Lactone au goût sucré, Sugar lactone, Sotolon
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.13
Numéro FEMA:
3634
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11834
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
10.030
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.491 (lit.)
Point d'ébullition
184 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
caramel; maple; sweet
Chaîne SMILES 
CC1OC(=O)C(O)=C1C
InChI
1S/C6H8O3/c1-3-4(2)9-6(8)5(3)7/h4,7H,1-2H3
Clé InChI
UNYNVICDCJHOPO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La 4,5-diméthyl-3-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one est le principal composé de l′arôme et de la saveur des graines de fenugrec. Elle est également présente dans le vin et le tabac.
Actions biochimiques/physiologiques
Goût détectable à 5-25 ppm
Odeur détectable à 1,0 %
Autres remarques
Produit présent naturellement dans : La graine de fenugrec, le tabac de Virginie torréfié et le saké.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Fenugreek lactone attenuates palmitate-induced apoptosis and dysfunction in pancreatic ?-cells
Gong J, et al.
Journal of the American Society of Brewing Chemists, 21(48), 13457-13457 (2015)
F Podebrad et al.
Journal of inherited metabolic disease, 22(2), 107-114 (1999-05-11)
Maple syrup urine disease is an autosomal recessive inherited disorder of branched-chain amino acid metabolism due to deficiency of the branched-chain alpha-keto acid dehydrogenase complex. The disease was originally named after the characteristic sweet aroma, reminiscent of maple syrup, present
Raquel M Callejón et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 56(15), 6631-6639 (2008-07-12)
Two gas chromatography-olfactometry (GC-O) techniques were used to screen targeting compounds with an impact on the perceived quality of Sherry vinegar: detection frequency and aroma extract dilution analysis (AEDA). The GC-O study revealed the presence of 108 aromatic notes, of
Claudine Charpentier et al.
Antonie van Leeuwenhoek, 95(3), 263-273 (2009-02-18)
Fifty-four Saccharomyces cerevisiae strains were isolated from Jura "Vin Jaune" velum and characterized by conventional physiological and molecular tests including ITS RFLP and sequence analysis, karyotyping and inter delta typing. ITS RFLP and sequence revealed a specific group of related
An overview of the effects of tobacco ingredients on smoke chemistry and toxicity.
Baker RR, et al.
Food And Chemical Toxicology, 42, 53-83 (2004)