W255801
2,3-Hexanedione
natural, 96%, FG
Synonyme(s) :
Acétyl butyryle
About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Produits recommandés
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Densité de vapeur
3.9 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 20 °C)
Essai
96%
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Indice de réfraction
n20/D 1.412 (lit.)
pb
128 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble (slightly soluble)
alcohol: soluble (soluble)
oil: soluble (soluble)
propylene glycol: soluble (soluble)
Densité
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
butter; caramel; creamy; sweet
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-6(8)5(2)7/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
MWVFCEVNXHTDNF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Volatile organic compounds of the soil bacterium Bacillus halotolerans suppress pathogens and elicit defense-responsive genes in plants.: This study explores the role of volatile organic compounds, including 2,3-Hexanedione, produced by Bacillus halotolerans. It demonstrates how these compounds suppress pathogenic microbes and induce defense genes in plants, suggesting potential applications in biocontrol and agriculture (Rana et al., 2024).
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
82.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
28 °C - closed cup