P17202
L-Phenylalanine methyl ester hydrochloride
98%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
(2S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid methyl ester hydrochloride, Methyl L-phenylalaninate hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
product name
L-Phenylalanine methyl ester hydrochloride, 98%
Pureté
98%
Forme
powder or crystals
Activité optique
[α]20/D +32.4°, c = 2 in ethanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
white
Pf
158-162 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2.ClH/c1-13-10(12)9(11)7-8-5-3-2-4-6-8;/h2-6,9H,7,11H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
Clé InChI
SWVMLNPDTIFDDY-FVGYRXGTSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable