Key Documents
78060
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine benzyl ester hydrochloride
≥99.0% (AT)
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2CH(NH2)COOCH2C6H5 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.77
Numéro Beilstein :
3919200
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥99.0% (AT)
Forme
crystals
Activité optique
[α]20/D −13±1°, c = 1% in acetic acid: water (4:1)
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
197-200 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cl.N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H17NO2.ClH/c17-15(11-13-7-3-1-4-8-13)16(18)19-12-14-9-5-2-6-10-14;/h1-10,15H,11-12,17H2;1H/t15-;/m0./s1
Clé InChI
CEXFHIYDTRNBJD-RSAXXLAASA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable