525472
D-Phenylalanine methyl ester hydrochloride
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
159-163 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].COC(=O)[C@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2.ClH/c1-13-10(12)9(11)7-8-5-3-2-4-6-8;/h2-6,9H,7,11H2,1H3;1H/t9-;/m1./s1
Clé InChI
SWVMLNPDTIFDDY-SBSPUUFOSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable