220701
L-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride
99%
Synonyme(s) :
(S)-Phenylalanine ethyl ester hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Activité optique
[α]20/D −7.8°, c = 2 in H2O
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
155-156 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO2.ClH/c1-2-14-11(13)10(12)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,10H,2,8,12H2,1H3;1H/t10-;/m0./s1
Clé InChI
FPFQPLFYTKMCHN-PPHPATTJSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable