B30405
4-Benzylpyridine
98%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.582 (lit.)
pb
287 °C (lit.)
Densité
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C(c1ccccc1)c2ccncc2
InChI
1S/C12H11N/c1-2-4-11(5-3-1)10-12-6-8-13-9-7-12/h1-9H,10H2
Clé InChI
DBOLXXRVIFGDTI-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Slc6a3(24898) , Slc6a4(25553)
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
239.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
115 °C - closed cup