Principaux documents
ALD00438
Sigma-Aldrich
Sodium (4-methoxyphenyl)methanesulfinate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H9NaO3S
Poids moléculaire :
208.21
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
260-265 °C
Chaîne SMILES 
[O-]S(CC1=CC=C(OC)C=C1)=O.[Na+]
InChI
1S/C8H10O3S.Na/c1-11-8-4-2-7(3-5-8)6-12(9)10;/h2-5H,6H2,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
Clé InChI
OKSPESPSBLOXDC-UHFFFAOYSA-M
Application
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents; which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3