139939
trans-Stilbene
96%
Synonyme(s) :
trans-1,2-Diphenylethylene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
solid
Point d'ébullition
305-307 °C/744 mmHg (lit.)
Pf
123-125 °C (lit.)
Densité
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
c1ccc(cc1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C14H12/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b12-11+
Clé InChI
PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N
Informations sur le gène
human ... ESR1(2099)
rat ... Esr1(24890)
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable