743232
Sodium triflinate
≥95.0% (T)
Synonyme(s) :
Langlois reagent, Sodium trifluoromethanesulfinate, Sodium trifluoromethylsulfinate, Trifluoromethanesulfinic acid sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (T)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Impuretés
≤1.0% water (Karl Fischer)
Pf
<325 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
sulfinic acid
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]S(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O2S.Na/c2-1(3,4)7(5)6;/h(H,5,6);/q;+1/p-1
Clé InChI
KAVUKAXLXGRUCD-UHFFFAOYSA-M
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Markovnikov and anti-Markovnikov alkene reactivity differences are discussed, highlighting challenges and catalytic advancements.
Markovnikov and anti-Markovnikov alkene reactivity differences are discussed, highlighting challenges and catalytic advancements.
Markovnikov and anti-Markovnikov alkene reactivity differences are discussed, highlighting challenges and catalytic advancements.
Markovnikov and anti-Markovnikov alkene reactivity differences are discussed, highlighting challenges and catalytic advancements.