Principaux documents
769061
Sigma-Aldrich
Nitrogen
Messer® CANGas, 99.999%
Synonyme(s) :
Nitrogen gas
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
28.01
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
0.97 (vs air)
Niveau de qualité
Description
Filling mass: 14g
Filling volume: 12L
Essai
99.999%
Forme
gas
pb
−196 °C (lit.)
Pf
−210 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N#N
InChI
1S/N2/c1-2
Clé InChI
IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N
Application
Nitrogen is a colourless, odourless, and asphyxiating gas that is slightly lighter than air. Nitrogen is used as a carrier gas in gas chromatography, an inert gas in chemical and pharmaceutical industries, and a zero gas for analytical applications, such as in the automotive industries. Nitrogen is also used as a component of gas mixtures for CO2 lasers. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Produits recommandés
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Informations légales
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Régulateur
Réf. du produit
Description
Tarif
À utiliser avec
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Gas cylinder
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable