Key Documents
769126
Sigma-Aldrich
Méthane
Messer® CANGas, 99.995%
Synonyme(s) :
Methane gas
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CH4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
16.04
Numéro Beilstein :
1718732
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
0.55 (vs air)
Niveau de qualité
Description
Filling mass: 8g
Filling volume: 12L
Pureté
99.995%
Forme
gas
Température d'inflammation spontanée
998 °F
Limite d'explosivité
15 %
Point d'ébullition
−161 °C (lit.)
Pf
−183 °C (lit.)
Densité
0.716 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C([H])([H])[H]
InChI
1S/CH4/h1H4
Clé InChI
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Application
Methane is a colourless, odourless, and flammable gas that is lighter than air. Methane is used as a fuel for power generation in gas turbines and steam boilers; household cooking and heating, and for vehicles (compressed natural gas, CNG). It is also a feedstock of choice for production of hydrogen, carbon monoxide, methanol, acetic acid, and myriad organic compounds. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Caractéristiques et avantages
Methane is used as a carbon source for the chemical vapor deposition (CVD) of carbide and diamond thin films.
Produits recommandés
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Informations légales
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Régulateur
Réf. du produit
Description
Tarif
À utiliser avec
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameGas cylinder
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
-306.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-188 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3
Neil Robinson et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(24), 13689-13697 (2020-06-12)
Understanding the uptake and storage of gases by microporous materials is important for our future energy security. As such, we demonstrate here the application of two-dimensional NMR relaxation experiments for probing the admission and corresponding exchange dynamics of methane within