Key Documents
769045
Sigma-Aldrich
Propylene
99.5%, Messer® CANGas
Synonyme(s) :
Propene
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
42.08
Numéro Beilstein :
1696878
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
1.48 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
15.4 atm ( 37.7 °C)
Description
Filling mass: 16g
Filling volume: 8L
Pureté
99.5%
Forme
gas
Température d'inflammation spontanée
860 °F
Limite d'explosivité
11.1 %
Point d'ébullition
−47.7 °C (lit.)
Pf
−185 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC=C
InChI
1S/C3H6/c1-3-2/h3H,1H2,2H3
Clé InChI
QQONPFPTGQHPMA-UHFFFAOYSA-N
Application
Propylene is a colourless, flammable, and liquefied gas that is heavier than air. It is used as feedstock for polypropylene and is a precursor for acetone, isopropanol, acrylonitrile among other organics. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Produits recommandés
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Informations légales
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Régulateur
Réf. du produit
Description
Tarif
À utiliser avec
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameGas cylinder
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
-162.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-108 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Avinash Kumar et al.
The journal of physical chemistry. A, 123(51), 10868-10884 (2019-11-27)
The photo-oxidation reactions of 2,2,2-trifluoroethyl methacrylate (TFEMA) initiated by OH radicals and Cl atoms were investigated via experimental as well as computational methodologies. The rate coefficients for these reactions were investigated using the relative rate technique (RR) at temperatures between