761761
2-Bromobenzothiophene
97%
Synonyme(s) :
2-Bromobenzo[b]thiophene
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
37-43 °C
InChI
1S/C8H5BrS/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5H
Clé InChI
WIFMYMXKTAVDSQ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable