Key Documents
761745
Sigma-Aldrich
5-bromobenzothiazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H4BrNS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
105-110 °C
Chaîne SMILES 
Brc1ccc2scnc2c1
InChI
1S/C7H4BrNS/c8-5-1-2-7-6(3-5)9-4-10-7/h1-4H
Clé InChI
KFDDRUWQFQJGNL-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable