494976
3-Bromothianaphthene
95%
Synonyme(s) :
3-Bromobenzo[b]thiophene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.668 (lit.)
Point d'ébullition
269 °C/752.5 mmHg (lit.)
Densité
1.629 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Brc1csc2ccccc12
InChI
1S/C8H5BrS/c9-7-5-10-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H
Clé InChI
SRWDQSRTOOMPMO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable