230502
Copper(I) bromide dimethyl sulfide complex
99%
Synonyme(s) :
Copper(I) bromide methyl sulfide complex, Cuprous bromide dimethyl sulfide complex, Cuprous bromide methyl sulfide complex
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: copper
reagent type: catalyst
Pf
132 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[Cu]Br.CSC
InChI
1S/C2H6S.BrH.Cu/c1-3-2;;/h1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
PMHQVHHXPFUNSP-UHFFFAOYSA-M
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3