75056
(+)-Valencene
technical, ≥70%
Synonyme(s) :
(3R,4aS,5R)-4a,5-Dimethyl-3-isopropenyl-1,2,3,4,4a,5,6,7-octahydronaphthalene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Essai
≥70%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D +100±25°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.504 (lit.)
pb
274 °C (lit.)
Densité
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@@H]1CCC=C2CC[C@H](C[C@@]12C)C(C)=C
InChI
1S/C15H24/c1-11(2)13-8-9-14-7-5-6-12(3)15(14,4)10-13/h7,12-13H,1,5-6,8-10H2,2-4H3/t12-,13-,15+/m1/s1
Clé InChI
QEBNYNLSCGVZOH-NFAWXSAZSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- (+)-Nootkatone (a sesquiterpene) by dark singlet oxygenation.
- Benzoyloxyvalencene by reacting with tert-butyl peroxy benzoate via Kharasch−Sosnovsky allylic oxidation method.
- (+)-Lineariifolianone, a natural product.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
Fast GC analysis of sweet orange essential oil in hexane. Key components identified includes: β-Farnesene; α-Huµlene; Germacrene D; (+)-Valencene; Bicyclogermacrene; (+)-δ-Cadinene