74437
(+)-Nootkatone
≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
(4R,4aS,6R)-4,4a,5,6,7,8-Hexahydro-4,4a-dimethyl-6-(1-methylethenyl)-2(3H)-naphthalenone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
crystals
Activité optique
[α]20/D +182.0±5.0°, c = 1% in ethanol
Conditions de stockage
under inert gas (Argon)
Pf
35-39 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@@H]1CC(=O)C=C2CC[C@H](C[C@@]12C)C(C)=C
InChI
1S/C15H22O/c1-10(2)12-5-6-13-8-14(16)7-11(3)15(13,4)9-12/h8,11-12H,1,5-7,9H2,2-4H3/t11-,12-,15+/m1/s1
Clé InChI
WTOYNNBCKUYIKC-JMSVASOKSA-N
Description générale
Application
- In the iron(III) porphyrin catalyzed alkene aziridination reaction with organic azides under photo-irradiation condition.
- As a substrate to synthesize its corresponding triene derivative through reduction-elimination reaction using iridium catalyst.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable