C121452
p-Cymene
99%
Synonyme(s) :
1-Isopropyl-4-methylbenzene, 4-Isopropyltoluene
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.62 (vs air)
Pression de vapeur
1.5 mmHg ( 20 °C)
3.7 mmHg ( 37.7 °C)
Pureté
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
817 °F
Limite d'explosivité
5.6 %
Indice de réfraction
n20/D 1.490 (lit.)
Point d'ébullition
176-178 °C (lit.)
Densité
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H14/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8H,1-3H3
Clé InChI
HFPZCAJZSCWRBC-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
125.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52 °C - closed cup