Key Documents
198234
Sigma-Aldrich
Tetrahydro-4-pyranol
98%
Synonyme(s) :
4-Hydroxytetrahydropyran
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.13
Numéro Beilstein :
102736
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.462 (lit.)
Point d'ébullition
87 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC1CCOCC1
InChI
1S/C5H10O2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5-6H,1-4H2
Clé InChI
LMYJGUNNJIDROI-UHFFFAOYSA-N
Application
Tetrahydro-4-pyranol (4-Hydroxytetrahydropyran) was used in the quantitative analysis of 3-hydroxytetrahydropyran (3-HTHP).
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Enhancement of cyclic ether formation from polyalcohol compounds in high temperature liquid water by high pressure carbon dioxide.
Yamaguchi A, et al.
Green Chemistry, 11(1), 48-52 (2009)