68972
Tri-Boc-hydrazinoacetic acid
≥97.0% (N), for peptide synthesis
Synonyme(s) :
Tri-tert-butyl N-(carboxymethyl)hydrazinetricarboxylate, tri-Boc-hydrazinoacetic acid
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Tri-Boc-hydrazinoacetic acid, ≥97.0% (N)
Essai
≥97.0% (N)
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
112-115 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N(CC(O)=O)N(C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H30N2O8/c1-15(2,3)25-12(22)18(10-11(20)21)19(13(23)26-16(4,5)6)14(24)27-17(7,8)9/h10H2,1-9H3,(H,20,21)
Clé InChI
FSRNHDLQBNOYJK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable