I5386
Acide indole-3-butyrique
BioReagent, suitable for plant cell culture
Synonyme(s) :
Acide 4-(3-indolyl)butanoïque
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Application(s)
agriculture
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)CCCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C12H13NO2/c14-12(15)7-3-4-9-8-13-11-6-2-1-5-10(9)11/h1-2,5-6,8,13H,3-4,7H2,(H,14,15)
Clé InChI
JTEDVYBZBROSJT-UHFFFAOYSA-N
Application
Notes préparatoires
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Protocoles
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.