550361
6-Bromo-4-chloro-3-formylcoumarin
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
163-167 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)C1=C(Cl)c2cc(Br)ccc2OC1=O
InChI
1S/C10H4BrClO3/c11-5-1-2-8-6(3-5)9(12)7(4-13)10(14)15-8/h1-4H
Clé InChI
IODFACUSJKQFGW-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable