550337
4-Chloro-3-formylcoumarin
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
126-130 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)C1=C(Cl)c2ccccc2OC1=O
InChI
1S/C10H5ClO3/c11-9-6-3-1-2-4-8(6)14-10(13)7(9)5-12/h1-5H
Clé InChI
CLLLQUGVEQADNN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 2-aryl[1]benzopyrano[4,3-c]pyrazol-4(2H)-ones
- biaryl lactones (benzo[c]chromen-6-ones)
- N-monosubstituted 4-amino-3-formylcoumarins
- chromeno[4,3-b]quinolin-6-one
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable