Key Documents
550345
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-formyl-6-methylcoumarin
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H7ClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
130-134 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)C1=C(Cl)c2cc(C)ccc2OC1=O
InChI
1S/C11H7ClO3/c1-6-2-3-9-7(4-6)10(12)8(5-13)11(14)15-9/h2-5H,1H3
Clé InChI
HXSVKJZDKJJYAF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable