Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
520918
Sigma-Aldrich
Chlorure d'or(III) trihydrate
Gold(III) chloride trihydrate
≥99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Acide tétrachloroaurique(III), Tétrachloroaurate(III) d'hydrogène
About This Item
Formule linéaire :
HAuCl4 · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.83
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Essai
≥99.9% trace metals basis
Forme
crystals and lumps
Composition
Au, 48.5-50.25%
Conditionnement
glass bottle of 1 g
glass bottle of 25 g
glass bottle of 5 g
Impuretés
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
Chaîne SMILES 
Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.3H2O/h;4*1H;3*1H2/q+3;;;;;;;/p-3
Clé InChI
XYYVDQWGDNRQDA-UHFFFAOYSA-K
Description générale
Les sels d'or (HAuCl4 3H2O) présentent une toxicité embryonnaire plus faible qu'un certain nombre d'autres nanoparticules à applications biomédicales.
Application
Le chlorure d'or(III) trihydraté peut être utilisé dans la fabrication d'aptacapteurs de Staphylococcus aureus colorimétriques.[1] Il peut être réduit à l'aide de racines de Polygala tenuifolia (agent réducteur de couleur verte) pour former des nanoparticules d'or (AuNP).[2]
Caractéristiques et avantages
  1. Tested with ICP-Mass for confirming the requirements of purity and trace metal analysis ( =< 1000.0 ppm).
  2. Low insoluble matter (=< 0.1 %) of the product and high purity is very reliable for R&D applications
  3. Gold % is in the range of 48.50 - 50.25 %
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Embryotoxicity of cobalt ferrite and gold nanoparticles: A first in vitro approach
Di Guglielmo C, et al.
Reproductive Toxicology, 30(2), 271-276 (2010)
A Microarray-based Multiplexed Scanometric Immunoassay for Protein Cancer Markers Using Gold Nanoparticle Probes.
Kim D, et al.
Analytical Chemistry, 81(21), 9183?9187-9183?9187 (2009)
Bo Wang et al.
Biomacromolecules, 7(4), 1203-1209 (2006-04-11)
Synthesis of gold nanoparticles on surfaces has been accomplished by the incubation of poly(dimethylsiloxane) (PDMS) films in tetrachloroauric(III) acid and chitosan solution at room temperature and 4 degrees C. One important point in the present study is that the synthesis
One-pot preparation of creatinine-functionalized gold nanoparticles for colorimetric detection of silver ions
He Y, et al.
Plasmonics (Norwell, Mass.), 11(2), 587-591 (2016)
Aila Jimenez-Ruiz et al.
Materials (Basel, Switzerland), 14(1) (2020-12-31)
Stable oleuropein-coated gold nanoparticles in aqueous media were synthesized for the first time. Oleuropein (OLE) concentration in the reaction medium was found to greatly influence the outcome and stability of the resulting nanocolloid, with a marked decrease in particle size
Articles
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
Afficher tout
Contenu apparenté
Products and support for mpox research, offering world-class reagents for immunoassay and molecular assay development.
Products and support for mpox research, offering world-class reagents for immunoassay and molecular assay development.
Products and support for mpox research, offering world-class reagents for immunoassay and molecular assay development.
Products and support for mpox research, offering world-class reagents for immunoassay and molecular assay development.
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Once re-constituted in water, how should the solution be stored?
    1 answer
    1. The solution stability of this product has not been determined. However, various sources state that the product can be stored at -80°C for 6 months and -20°C for 1 month.
      Helpful?
  4. I purchased this product and it seems to dissolve when weighing. Probably from the moisture in air. What is the recommended handling procedure for the salt?
    1 answer
    1. The product is very hygroscopic as well as light-sensitive. The product must be stored in a dry environment in a tightly closed container. Do not expose the product to air for extended periods of time, including during the weighing process.
      If you experience any continued handling problems please contact Technical Service for troubleshooting: navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Report Product Issues" under the Products Section with all the required information so that a member of the team can reach out to assist further.
      Helpful?
  5. How should Gold (III) chloride trihydrate, Product 520918, be stored?
    1 answer
    1. We would recommend storing this at room temperature in accordance with our MSDS.  This product is light and moisture sensitive so in order to prolong the life of the product it should be stored under inert gas and the bottle should be wrapped in aluminum foil or stored in a dark place.
      Helpful?
  6. What is Gold (III) chloride trihydrate, Product 520918, soluble in?
    1 answer
    1. Gold (III) chloride trihydrate is very soluble in water and polar organic solvents.
      Helpful?
  7. What is the melting point of Gold (III) chloride trihydrate, Product 520918?
    1 answer
    1. This product has a melting point of 50 deg C, please note that it will decompose at this temperature.
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review