Merck
8.07340
Hexachloroplatinic(IV) acid hexahydrate
~40% Pt, for synthesis
Synonyme(s) :
Acide hexachloroplatinique(IV) hexahydraté (env. 40 % Pt)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
H2(PtCl6) · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
517.90
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
241-010-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Acide hexachloroplatinique(IV) hexahydraté (env. 40 % Pt), for synthesis
Quality Segment
form
solid
concentration
39-41% Pt
mp
150 °C
solubility
water: soluble
density
4 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/6Cl.6H2O.Pt/h;;;;;;6*1H2;/q;;;;;;;;;;;;-2/p+2
InChI key
YYOLYBUNSBKNLR-UHFFFAOYSA-P
Application
L'acide hexachloroplatinique(IV) hexahydraté peut être utilisé comme précurseur de platine pour synthétiser :
  • un catalyseur Pt/C pour les applications de piles à combustible à membrane électrolytique polymère.
  • un catalyseur Pt/TiO2 pour étudier la voie de dégradation photocatalytique du bleu de méthylène.
Analysis Note
Dosage (de Pt) : 39,0 - 41,0 %
signalword
Danger
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Kidney
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1A - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials