Key Documents
938122
Sigma-Aldrich
Chlorure d'or(III) trihydrate
new
greener alternative
Technipur®, ≥99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Acide tétrachloroaurique(III), Tétrachloroaurate(III) d'hydrogène
About This Item
Formule linéaire :
HAuCl4 · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.83
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Niveau de qualité
Pureté
≥99.9% trace metals basis
Forme
crystals and lumps
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤1000.0 ppm (trace metals analysis)
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES 
Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.3H2O/h;4*1H;3*1H2/q+3;;;;;;;/p-3
Clé InChI
XYYVDQWGDNRQDA-UHFFFAOYSA-K
Description générale
Gold (III) chloride trihydrate is popularly used to prepare gold nanoparticles (AuNPs) for colloidal gold immunochromatography for fast detection of IgM and IgG antibodies of COVID-19 in human blood.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Informations légales
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
A facile assay for rapid detection of COVID-19 antibodies.
Liu, C et al
Royal Society of Chemistry, 28041-28048 (2020)
Detection of antibodies against SARS-CoV-2 spike protein by gold nanospikes in an opto-microfluidic chip
Funari, R. et al.
Biosensors And Bioelectronics, 169, 112578-112578 (2020)