Key Documents
513946
Sigma-Aldrich
Phenylacetylene-d6
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Ethynylbenzene-d6
About This Item
Formule linéaire :
C6D5C≡CD
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
98% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.457 (lit.)
Point d'ébullition
142-144 °C (lit.)
Densité
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]C#Cc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H/i1D,3D,4D,5D,6D,7D
Clé InChI
UEXCJVNBTNXOEH-HLGHPJLRSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
80.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
27.00 °C - closed cup