Key Documents
604399
Sigma-Aldrich
Phenylacetylene-2-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
13C Labeled phenylacetylene, Ethynyl-2-13C-benzene
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C≡13CH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
103.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
142-144 °C (lit.)
Densité
0.939 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[13CH]#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H/i1+1
Clé InChI
UEXCJVNBTNXOEH-OUBTZVSYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
80.6 °F
Point d'éclair (°C)
27 °C