472670
9,10-Difluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Pf
320-322 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
ketone
Chaîne SMILES
CC1COc2c(F)c(F)cc3C(=O)C(=CN1c23)C(O)=O
InChI
1S/C13H9F2NO4/c1-5-4-20-12-9(15)8(14)2-6-10(12)16(5)3-7(11(6)17)13(18)19/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,18,19)
Clé InChI
NVKWWNNJFKZNJO-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CSNK2A1(1457)
Catégories apparentées
Description générale
- kynurenine aminotransferase II (KAT II) inhibitor, [(S)-(-)-9-(4-aminopiperazine-1-yl)-8-fluoro-3-methyl-6-oxo-2,3,5,6-tetrahydro-4H-1-oxa-3a-aza-phenalene-5-carboxylic acid]
- fused-ring derivatives
- N-desmethyllevofloxacin
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable