596280
6-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
104-110 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C6H4BrNO/c7-6-2-1-5(4-9)3-8-6/h1-4H
Clé InChI
PVUKGNBRJFTFNJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable