Key Documents
451762
Sigma-Aldrich
Adipic acid-d10
98 atom % D
Synonyme(s) :
Deuterated adipic acid, Hexanedioic acid-d10
About This Item
Formule linéaire :
DO2C(CD2)4CO2D
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Forme
solid
Point d'ébullition
265 °C/100 mmHg (lit.)
Pf
151-154 °C (lit.)
Changement de masse
M+10
Chaîne SMILES 
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1D2,2D2,3D2,4D2/hD2
Clé InChI
WNLRTRBMVRJNCN-YQMDOBQVSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
384.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
196 °C - closed cup