PHR1472
Tartaric Acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
L-(+)-Tartaric acid, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, L-Threaric acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1643340
Densité de vapeur
5.18 (vs air)
Famille d'API
tartaric acid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
797 °F
Conditionnement
pkg of 1 g
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
170-172 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
Clé InChI
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.