489697
Adipic acid-1,6-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Hexanedioc acid-13C2
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Forme
solid
Point d'ébullition
265 °C/100 mmHg (lit.)
Pf
151-154 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
O[13C](=O)CCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i5+1,6+1
Clé InChI
WNLRTRBMVRJNCN-MPOCSFTDSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
384.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
196.00 °C - closed cup