Principaux documents
407011
Sigma-Aldrich
2-(2-Methoxyethoxy)acetic acid
technical grade
Synonyme(s) :
O-(2-Methoxyethyl)glycolic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3OCH2CH2OCH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.13
Beilstein:
1753567
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
technical grade
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
pb
245-250 °C (lit.)
Densité
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COCCOCC(O)=O
InChI
1S/C5H10O4/c1-8-2-3-9-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
Clé InChI
CLLLODNOQBVIMS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
356.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
180 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter