Principaux documents
8.43910
Sigma-Aldrich
[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy] acetic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy] acetic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H14O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
240-162-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
pH
1.8 (100 g/L in H2O)
pb
140 °C/2 mbar
Température de transition
flash point >160 °C
Densité
1.157 g/cm3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(CCOCC(=O)O)CCOC
InChI
1S/C7H14O5/c1-10-2-3-11-4-5-12-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
YHBWXWLDOKIVCJ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Dextromethorphan Impurity C in biochemical analysis: A method utilizing pipette tip solid-phase extraction and gas chromatography-mass spectrometry was developed for the determination of dextromethorphan in human plasma, demonstrating a precise approach to detect and analyze impurities like Dextromethorphan Impurity C in pharmaceutical compounds (Hasegawa et al., 2011).
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1