262595
Perhydroisoquinoline
96%
Synonyme(s) :
Decahydroisoquinoline
About This Item
Produits recommandés
Essai
96%
Composition
(mixture of cis and trans)
Indice de réfraction
n20/D 1.4904 (lit.)
pb
211-214 °C (lit.)
Densité
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1CCC2CNCCC2C1
InChI
1S/C9H17N/c1-2-4-9-7-10-6-5-8(9)3-1/h8-10H,1-7H2
Clé InChI
NENLYAQPNATJSU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter