Key Documents
766674
Sigma-Aldrich
trans-Decahydroquinoline
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H17N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Pf
45-50 °C
Chaîne SMILES 
C1CC[C@@H]2NCCC[C@H]2C1
InChI
1S/C9H17N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h8-10H,1-7H2/t8-,9+/m1/s1
Clé InChI
POTIYWUALSJREP-BDAKNGLRSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72.78 °C - closed cup