238252
1-Iododecane
98%
Synonyme(s) :
Decyl iodide
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.01 mmHg ( 20 °C)
Pureté
98%
Forme
liquid
Contient
copper as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.485 (lit.)
Point d'ébullition
132 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.257 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
alkyl halide
iodo
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCI
InChI
1S/C10H21I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3
Clé InChI
SKIDNYUZJPMKFC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter