195332
1-Bromotetradecane
97%
Synonyme(s) :
Myristyl bromide, Tetradecyl bromide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.460 (lit.)
Point d'ébullition
175-178 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
5-6 °C (lit.)
Densité
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C14H29Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h2-14H2,1H3
Clé InChI
KOFZTCSTGIWCQG-UHFFFAOYSA-N
Application
- tetradecylferrocene
- cationic and zwitterionic gemini surfactants
- metallomesogenic polymers based on bis[η1(N)-3,4-dialkyloxybenzylidene-4′-dodecyloxyaniline]dichloropalladium(II) with octyl, decyl, dodecyl, tetradecyl and hexadecyl alkyl groups
- 9-tetradecylcarbazole
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter